Learn More
Bartels Rieger™ Augenspülflasche
Beschreibung
Im Gegensatz zu anderen Augenspülflaschen, bei denen die Spülflüssigkeit regelmäßig ausgetauscht werden muss, sind die Barikos KS Augenspülflaschen befüllt und wartungsfrei. Die Wasserfüllungen bestehen aus toxikologisch unbedenklichen Materialien und entsprechen der Norm EN 15154-4.
- Roter Sprühkopf und Kippventil
- Gefüllt mit 620 ml Waschmittel, versiegelt, Haltbarkeit 2 Jahre gemäß EN 15154-4
- CE-Kennzeichnung gemäß dem Medizinprodukte-Set
- pH-neutrale, wasserbasierte Augenspülung ohne chemische Zusätze
- Ergonomisch geformte Augenhöhle
- Sterile und hygienische Augenspülung
- Universell einsetzbar und sofort einsatzbereit
- Leicht und einfach anzuwenden zum Spülen des Auges in der Ersten Hilfe bei Augenverletzungen.
- Patentiertes Kippventil mit Schlauch ermöglicht aufrechten und nach unten gerichteten Sprühkopf
- Schutzkappe schützt den Sprühkopf; auslaufsicher
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 15154-5, CE |
| Enthält | 620 ml Waschflüssigkeit, versiegelt |