Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Alkoxyamine-PEG12-Biotin
Biotinylierung von Glykoproteinen (Aldehyden von oxidiertem Zucker) mit einem sehr langen (55,4 A) PEGylierten Biotinylierungsreagenz mit einem 12 Einheiten langen PEG-Spacerarm für Länge und Löslichkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 26139
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific EZ-Link Alsoxyamin-PEG12-Biotin ist ein Biotinylierungsreagenz, das einen sehr langen 12-Einheiten-Polyethylenglykol(PEG)-Abstandshalter für biotinylierende Makromoleküle in Kohlenhydratgruppen enthält, die zu Aldehyden oxidiert wurden.
Solche Alkoxyamin-aktivierten Biotinylierungsreagenzien sind nützlich für die Biotin-Markierung von Glykoproteinen und anderen Molekülen, die oxidierbare Polysaccharid-Gruppen haben. EZ-Link-Alksoxyamin-PEG-Biotinreagenzien enthalten einen multifunktionalen, verlängerten Spacerarm, der ein flexibles, nicht immunogenes hydrophiles Polyethylenglycol (PEG) darstellt, das die Wasserlöslichkeit an markierte Moleküle verleiht. Folglich zeigen Antikörper, die mit Biotin Alkoxyaminreagenzien markiert sind, bei Lagerung in Lösung weniger Aggregation als Antikörper, die nur mit Reagenzien mit nur Kohlenwasserstoff-Spacerarmen markiert sind.Leistungsmerkmale:
Biotin – Markieren von Makromolekülen für den Nachweis oder die Affinitätsreinigung mit Avidin und Streptavidin
Alkoxyamin-aktiviert – reagiert mit Aldehyd-Gruppen (z. B. oxidiertem Zucker in Glykoproteinen), um Biotin durch stabile Oximverbindungen anzubinden
Polyethylenglykol – PEG-Gruppen sind flexibel, nicht immunogen, hydrophil und verbessern die Löslichkeit markierter Antikörper
Langer Spacerarm – die Reichweite zwischen dem Anhaftungspunkt und dem Biotin-Affinitäts-Tag beträgt mehr als 55 Ångström, wodurch die sterische Hinderung für die Bindung minimiert wird
Technische Daten:
- Chemische Formel: C34H66N4O14S
- Molekulargewicht: 786,97
- Spacerarm: 55,4 Ångström
- Zum Ziel hinzugefügte Nettomasse: 768,95
- Form: klare bis hellbraune hochviskose Flüssigkeit
- Löslichkeit: in DMSO lösen, um 250 mM Material zu erhalten
Spezifikation
Alsoxyamin-PEG12-Biotin | |
Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
Zellundurchlässig | |
Alkoxyamin | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
50 mg | |
EZ-Link™ | |
Keton, Aldehyd | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Extra lang, PEGyliert |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.