Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amine-PEG11-Biotin
Biotinylierung von Proteinen oder Oberflächen mit EDC oder anderen aminreaktiven Crosslinkern mit diesem langen (53,2 A) Biotinylierungsreagenz mit einem 11 Einheiten langen Polyethylen-Glykol-Spacerarm.
Marke: Thermo Scientific™ 26136
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ EZ-Link Amin-PEG11-Biotin ist ein Biotinylierungsreagenz, das einen langen PEG-Spacerarm (Polyethylenglycol) aus 11 Einheiten und ein endständiges Primäramin für die Konjugation und Proteinmarkierung mit EDC oder anderen Crosslinkern enthält.
EZ-Link Amin-PEGn-Biotin-Reagenzien sind wasserlösliche, Polyethylenglycol(PEG)-haltige Reagenzien mit endständigen Primäraminen (NH2). Der PEG-Spacer ist hydrophil und verleiht markierten Proteinen eine größere Löslichkeit als Reagenzien, die nur Kohlenwasserstoff-Spacer haben. Die Amingruppe dieser Reagenzien kann an Carboxylgruppen auf Carboxy-Termini, Aspartatrückständen oder Glutamatrückständen mit EDC (Artikel-Nr. 22980), einem wasserlöslichen Carbodiimid-Crosslinker, konjugiert werden. EDC aktiviert Carboxylgruppen zur Bindung an die NH2-Gruppe des Aminobiotins und bildet so eine Amidbindung.Leistungsmerkmale:
Biotin – Markieren von Makromolekülen für den Nachweis oder die Affinitätsreinigung mit Avidin und Streptavidin
Aminaktiviert–– Primäramin kann mit EDC und anderen Vernetzern mit Proteinen und Materialoberflächen vernetzt werden
Polyethylenglykol – PEG-Gruppen sind flexibel, nicht immunogen, hydrophil und verbessern die Löslichkeit markierter Antikörper
Spacerarm – die Reichweite zwischen dem Anhaftpunkt und dem Biotin-Affinitäts-Tag beträgt mehr als 50 Ångström, wodurch die sterische Hinderung der Biotin-Bindungsfunktion minimiert wird
Technische Daten:
- Chemische Bezeichnung (vereinfacht): Biotinyl-Undecaoxapentatriacontandiamin
- Chemische Formel: C34H66N4O13S
- Molekulargewicht: 770,97
- Spacerarm: 53,2 Ångström
- Form: weißer bis weißgrauer Feststoff
- Löslichkeit: mindestens 25 mg/ml in Wasser oder Puffer
Spezifikation
Amin-PEG11-Biotin | |
Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
Zellundurchlässig | |
Amin | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
100 mg | |
EZ-Link™ | |
Carbonsäure, Keton, Aldehyd | |
Wasser | |
Extra lang, PEGyliert |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.