Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ HPDP-Biotin, No-Weigh™ Format
Biotinylieren reduzierter Protein- oder Peptid-Cysteine mit diesem Pyridyldithiol-aktivierten, Sulfhydryl-reaktiven Biotinylierungsreagenz, das eine spaltbare Disulfidbindung enthält.
Marke:  Thermo Scientific™ A35390
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00030kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900463
  • 266.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link HPDP-Biotin ist ein Pyridyldithiol-aktiviertes, Sulfhydryl-reaktives Biotinylierungsreagenz, das über eine spaltbare (reversible) Disulfid-Bindung konjugiert wird und in einer Vielzahl von Reinigungsmethoden eingesetzt werden kann.
HPDP-Biotin ist eine Pyridyldithiol-Biotin-Verbindung zur Markierung von Proteincysteinen und anderen Molekülen, die Sulfhydrylgruppen enthalten. Dieses Reagenz reagiert spezifisch mit reduzierten Thiolen (-SH) in nahezu neutralen Puffern, um reversible Disulfid-Bindungen zu bilden. HPDP-Biotin eignet sich für Markierungs- und Affinitätsreinigungsanwendungen, die die Rückgewinnung des ursprünglichen, nicht modifizierten Moleküls erfordern. Ein Protein kann beispielsweise biotinyliert werden, seinen Interaktor binden, dann in eine Streptavidin-Säule aufgenommen und schließlich eluiert und durch Reduktion der Disulfid-Bindung mit Dithiothreitol zurückgewonnen werden.
  • Proteinmarkierung: Biotinylat-Antikörper oder andere Proteine für die Verwendung in Proteinmethoden
  • Reagiert auf Thiol: Reagiert mit Sulfhydrylen (-SH), wie z. B. der Seitenkette von Cystein (C)
  • Aktiviert durch Pyridyldithiol: Führen Sie Reaktionen bei pH 6,5 bis 7,5 in Puffern wie z. B. PBS durch
  • Umkehrbar: Bildet Disulfid-Bindungen, die mit DTT oder einem anderen Reduktionsmittel gespalten werden können
  • Löslichkeit: Muss vor der weiteren Verdünnung in wässrigen Puffern in DMSO oder DMF aufgelöst werden
  • Mittlere Länge: Der Spacerarm (die dem Ziel hinzugefügte Gesamtlänge) beträgt 29,2 A0
  • Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien, die in einem voraliquotierten Format geliefert werden. Die vorgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, indem wiederholtes Öffnen und Schließen des Fläschchens minimiert wird. Das Format ermöglicht die Verwendung frischer Reagenzfläschchen bei jedem Einsatz, wodurch das mühsame Abwiegen kleiner Reagenzmengen vermieden und Bedenken hinsichtlich der Reagenzstabilität reduziert werden.
Spezifikation
Spezifikation
10 × 1 mg
Raumtemperatur
DMF oder DMSO
Fest
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
EZ-Link™, No-Weigh™
Biotin und Analoga