Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ PFP-Biotin
Biotinylierung von Primäraminen in Proteinen sowie sekundäre Amine in DNA oder RNA mit diesem sehr kurzen (9,6 A) Pentafluorophenyl-Ester-Biotinylierungsreagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ 21218
176.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 94481-72-8 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 10085933
  • 265.00 € / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link PFP-Biotin ist eine Pentafluorophenyl-Ester-Biotinylierungsreagenz, das ähnliche Eigenschaften wie NHS-Biotin aufweist, aber reaktiver ist und sowohl primäre als auch sekundäre Amine für die Biotinylierung anvisiert.
Leistungsmerkmale:
  • Reagiert mit primären und sekundären Aminen bei einem pH-Wert von 7 bis 9
  • Pentafluorophenylester sind reaktiver als NHS-Ester
  • Einfacher zu handhaben und zu lagern als NHS-Ester
  • Erzeugt eine stabile Amidbindung
Spezifikation
Spezifikation
PFP-Biotin
Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Membrangängig
Aktiv-Ester, Succinimidylester, TFP-Ester
Biotin
Biotin und Analoga
50 mg
EZ-Link™
Amin
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid)
Kurz