Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin im No-Weigh™ Format ist ein wasserlösliches NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz, dessen Spacerarm eine spaltbare Disulfid-Bindung für die reversible Markierung von Proteinen und primären Aminen an Zelloberflächen enthält.
233.00 € - 540.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925521
|
Thermo Scientific™
A39258 |
10 x 1 mg |
233.00 €
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11811205
|
Thermo Scientific™
21331 |
100 mg |
540.00 €
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin ermöglicht die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Biomolekülen in Lösung.
- Proteinmarkierung – Biotinylierung von Antikörpern zur Immobilisierung, Reinigung oder Detektion
- Zelloberflächen-Markierung – Biotinylierung ausschließlich von Oberflächenproteinen ganzer Zellen, da das negativ geladene Reagenz die Zellmembran nicht durchdringt
- Aminreaktiv – Reagiert mit primären Aminen (-NH2), z. B. Lysin-Seitenketten, oder den Amino-Termini von Polypeptiden
- Spaltbar – Die Disulfid-Bindung im Spacerarm ermöglicht das Entfernen der Biotin-Markierung mithilfe von Reduktionsmitteln wie DTT; nur eine kleine Sulfhydryl-Gruppe verbleibt am Molekül
- Löslich – Eine geladene Sulfo-NHS-Gruppe erhöht die Wasserlöslichkeit des Reagenzes im Vergleich zu gewöhnlichen NHS-Ester-Verbindungen
- Mittlere Länge – Der Spacerarm (die dem Ziel hinzugefügte Gesamtlänge) beträgt 24,3 Angström; er besteht aus der nativen, durch eine 7-Atom-Kette verlängerte Biotin-Valeriansäure-Gruppe
Spezifikation
Amin |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.