Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFP-PEG3-Biotin
Biotinylierung von Primäraminen (z. B. Proteinlysinen) und sekundären Aminen wie Histidin und Tryptophan mit diesem Tetrafluorophenyl-Ester-Biotinylierungsreagenz.
Marke: Thermo Scientific™ 21219
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link TFP-PEG3-Biotin ist ein Tetrafluorphenyl-Biotin-Reagenz, das die Markierung von primären Aminen ermöglicht, die auf Lysinrückständen und N-Terminus- und sekundären Aminen wie Histidin und Tryptophan gefunden werden.
Leistungsmerkmale:
- Tetrafluorphenyl (TFP)-Ester reagiert mit primären und sekundären Aminen bei pH 7 - 9
- Langkettiger Spacerarm mit wasserlöslichem Polyethylenglycol (PEG)
- Der PEG-Spacerarm überträgt die Hydrophilie auf das Endkonjugat
- Erzeugt eine Amid-Bindung
Spezifikation
Nein | |
Tetrafluorophenyl-Biotin-Ester mit einem Tetraethylenglycol-Spacer | |
Nein | |
32.6 | |
Ca. 25 Anwendungen zur Markierung von insgesamt 480 mg IgG unter typischen Bedingungen | |
Water |
EZ-Link TFP-PEG3-Biotin | |
694.74 | |
Ja | |
50 mg | |
Amin |