Learn More
Ezetimibketon, Mikromol
Beschreibung
Ezetimibketon, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ezetimibe Ketone |
| CAS | 191330-56-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ezetimibe Ketone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C24 H19 F2 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4S)-, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R-trans)-, (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H19F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21,23,28H,13-14H2/t21-,23-/m1/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N2c4ccc(F)cc4 |
| Mehr anzeigen |