Learn More
Ezetimibe Ketone, TRC
Artikelnummer. 17938404
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17938404 1 mg 1 Milligramm
17947704 5 mg 5 Milligramm
17977614 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17938404 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9750651MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191330-56-0
Summenformel C24 H19 F2 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 407.41
Synonym 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4S)-, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R-trans)-, (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
IUPAC-Name (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
SMILES Oc1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N2c4ccc(F)cc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ezetimibe Ketone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H19F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21,23,28H,13-14H2/t21-,23-/m1/s1
Formelmasse 407.1333
Reinheit (%) >95%