Learn More
F(ab')2-Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PE-Cyanine5.5, Invitrogen™
F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen L43018
225.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10508393
  • 338.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Rabbit IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit IgG (H+L)
Polyclonal
PBS with 0.1% sodium azide
Gamma Immunoglobin
500 μL
Secondary
4° C, store in dark
IgG
Flow Cytometry
PE-Cyanine5.5
Goat