missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F-box protein 15/FBXO15 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30616426 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30616426 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30616426 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF6035MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

F-box protein 15/FBXO15 Polyclonal antibody specifically detects F-box protein 15/FBXO15 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen F-box protein 15/FBXO15
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias F-box only protein 15, F-box protein 15, FBX15MGC39671
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human F-box protein 15/FBXO15, aa 298-434, Accession # NP_689889
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 201456
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.