Learn More
Julabo™ Kälte-Umwälzthermostate mit Luftkompressor der F-Serie
Artikelnummer. 15214373
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,6 L
7,5 L
9,5 L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15214373 9,5 L 1 Stück
11994858 2,6 L 1 Stück
15194342 7,5 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15214373 Lieferant Julabo™ Lieferanten-Nr. 9620100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erfordert sehr wenig Platz im Labor und ist sehr günstig in der Anschaffung. . Julabo™ Kälte-Umwälzthermostate der F-Serie mit Luftkompressor sind eine tolle Art, teure Systeme zu ersetzen, die laufendes Leitungswasser benötigen und ideal für grundl
  • Umweltfreundlicher Betrieb bei geringem Energieverbrauch
  • Kompaktes Design
  • Spritzwassergeschützte Folientastatur mit LED-Temperaturanzeige
  • Einfaches Befüllen und Entleeren
  • Füllstandsanzeige
  • Einsetzbar mit Wasser, Wasser/Glykol, Julabo Thermal G
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9,5 L
Zertifizierung/Konformität CE
Kühlleistung 0,35 kW bei 0 °C, 0,55 kW bei 5 °C, 0,7 kW bei 10 °C, 1 kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Flussrate 23 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Für einfache Kühlungsanwendungen
Temperaturbereich 0 bis 40 °C
Max. Druck 14.5 psi
Modell F1000
Kältemittel R134A.
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C
Temperaturstabilität ±0,5 °C
Länge (metrisch) 49.02 cm
Breite (metrisch) 37.59 cm
Höhe (metrisch) 64 cm
Versandgewicht (metrisch) 60.78 kg
Gewicht (metrisch) 45 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V 60 Hz
Spannung 115/230 V
Frequenz 60 Hz