Learn More
F(ab')2-Goat anti-Human IgM Fc Secondary Antibody, Invitrogen™
F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen H15100
129.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10716123
  • 194.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human IgM Fc Polyclonal antibody specifically detects Human IgM Fc in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgM Fc, Fab′2-Goat anti-Human IgM Fc Secondary Antibody
Polyclonal
PBS with 0.1% sodium azide
purified
ASR
Human
Liquid
Flow Cytometry
Unconjugated
Goat
1 mL
Secondary
4° C, store in dark