Learn More
3M™ Gesichtsmaske 5E-11
Artikelnummer. 15719867
Change view
Click to view available options
:
Rahmenfarbe: Grün
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15719867 Rahmenfarbe: Grün
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15719867 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000103788
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Gesichtsmasken 5E-11 bieten besseren Schutz gegen Partikel mit hoher Geschwindigkeit (120 m/s) sowie UV-, IR- oder sichtbares Licht.
  • Das Shade 5 Visier ist ideal für den Einsatz im Freien bei hellem Licht
  • Gesichtsmaske, schützt vor UV-, IR- oder sichtbarem Licht
  • Kompatibel mit dem 3M™ V5 Gesichtsmaskensystem zum Anbringen an M3™ Schutzhelme der Serien G3000 oder G22
  • Schnappverschlüsse erleichtern das Anbringen der Gesichtsmaske am Gesichtsmaskenhalter
  • Gekrümmte Form sorgt für gute Gesichtsanpassung
  • Widerstandsfähige Antikratz- und Antifog-Beschichtung
  • Visier der optischen Klasse 1, geringe Energieeinwirkung, B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 166:2001
Form Gebogen
Linsenfärbung Farbton 5
Produkttyp Schutzvisier
Rahmenfarbe Grün
Material Polycarbonat