Learn More
Invitrogen™ Human Factor VIIa Native Protein
Artikelnummer. 11534141
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11534141 20 μg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11534141 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP43108
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Native Protein
RP-43108 contains native human factor VIIa protein. RP-43108 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P08709
Konzentration 1.5 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control
Zusammensetzung 50% water with 50% glycerol and no preservative
Gen-ID (Entrez) 2155
Molekulargewicht 50 kDa
Name Human Factor VIIa
Menge 20 μg
Quelle Human
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias Coagulation factor VII; coagulation factor VII (serum prothrombin conversion accelerator); eptacog alfa; F7; F7a; Factor VII heavy chain; Factor VII light chain; FVII coagulation protein; proconvertin; Serum prothrombin conversion accelerator; SPCA
Gebräuchliche Bezeichnung Factor VIIa
Gensymbol F7
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Protein-Subtyp Native