missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAK Inhibitor 14, TRC

Artikelnummer. 30179172
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179172 1 g 1 Gramm
30179429 500 mg 500 Milligramm
30179501 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179172 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF1010731G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4506-66-5
Summenformel C6H10N4 . 4(HCl)
Molekulargewicht (g/mol) 284
Synonym 1,2,4,5-Benzenetetramine Tetrahydrochloride, 1,2,4,5-Benzenetetramine, tetrahydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), NSC 667249, Y 15
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1cc(N)c(N)cc1N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material FAK Inhibitor 14
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.