Learn More
FAK Inhibitor 14, TRC
Artikelnummer. 30179501
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179501 5 g 5 Gramm
30179172 1 g 1 Gramm
30179429 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179501 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF1010735G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4506-66-5
Summenformel C6H10N4 . 4(HCl)
Molekulargewicht (g/mol) 284
Synonym 1,2,4,5-Benzenetetramine Tetrahydrochloride, 1,2,4,5-Benzenetetramine, tetrahydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), NSC 667249, Y 15
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1cc(N)c(N)cc1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FAK Inhibitor 14
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H