Beschreibung
- Eine Lösung für automatisierte, zellbasierte Hochdurchsatzstudien zu Chemotaxis, Migration und Invasion
- Steigern Sie die Produktivität von Zellmigrations- und -invasionsassays durch vereinfachte Fluoreszenzdetektion und Echtzeitanalyse.
- Vereinfachung von Chemotaxis-, Zellmigrations- und Invasionsassays
- Eine standardisierte Technologieplattform ermöglicht mehrere Protokolle.
- Homogene Protokolle für kinetische Echtzeitmessungen
- Echtzeiterkennung ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
- Erhöhter Probendurchsatz
- Erübrigt sich das manuelle Abkratzen und Zählen von Zellen
- Automationsgerecht
- 96 Multiwell Das Format ist mit handelsüblichen Detektoren und Fluidhandhabungsgeräten kompatibel.
- Einzigartige Fluoreszenzblockierungsmembran
- Blockiert mehr als 99 % der Anregungs- und Emissionswellenlängen von Fluorophoren, die üblicherweise zur Markierung von Zellen verwendet werden.
Der Corning FluoroBlok 96 Multiwell Insert System ist eine Zellkultur-Assay-Plattform, die mit Blick auf Automatisierung entwickelt wurde. Das einteilige Einsatzgehäuse und die fluoreszenzblockierende mikroporöse Membran (erhältlich in 3,0 und 8,0)μDie Verwendung von Porengrößen im Mikrometerbereich ermöglicht eine Steigerung von Effizienz, Produktivität und Durchsatz im Wirkstoffforschungsprozess. Die neuartige Empfängerplattenkonstruktion minimiert das Übersprechen zwischen den Bohrungen; das schwarze Gehäuse des 96 Multiwell Der Einsatz eliminiert die Autofluoreszenz nahezu vollständig. Diese Eigenschaften gewährleisten Fluoreszenzmessungen, die aus Ihrem Testverfahren resultieren und nicht auf Übersprechen oder Hintergrundsignale zurückzuführen sind.
Bestellinformation
Erhältlich in den Porengrößen 3 μm und 8 m. Einteiliges 96-Well-Multiwell-Einsatzsystem (Einsatzplatte, 24-Well-Platte oder Einzelwell-Zuführschale und Deckel) oder 24-Well-Einzelzellkultureinsätze.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0.08 cm2 |
| Membran | PET |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 3 μm |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | FluoroBlok™ HTS 96-Well Multiwell Durchlässiges Trägersystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenz-Plattenleser oder invertiertes Fluoreszenzmikroskop |
| Material | PET |
| Mehr anzeigen |