Learn More
Falcon™ Zellkulturschalen 60x15 mm IVF (VE=500Stck.)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10049210 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10049210 60 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10049210 Lieferant Falcon™ Lieferanten-Nr. 353037
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Schale aus Polystyrol ist mit Vakuumgas-Plasmagewebekulturen behandelt
  • Die flachen, transparenten Polystyroloberflächen gewährleisten eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen.
  • Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
  • Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
  • Nicht-pyrogen
  • Gammasterilisiert
  • In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
  • Reines Polystyrol, Kristallklasse
  • Mit Standard-Gewebekultur und Corning™ PrimariaTM Oberflächenbehandlung sowie ohne TC-Behandlung aus Polystyrol erhältlich
Auf Zellkulturen ausgelegt
  • Flache, verzerrungsfreie Optik
  • Deckel für optimalen Gasaustausch
  • Die Stapelringe erleichtern das Stapeln und die Handhabung
  • Die Vakuum-Gas-Plasmabehandlung verändert permanent und konsistent die Zellwachstumsfläche
  • Die Standardgewebekulturoberfläche ist hydrophil und enthält eine Vielzahl negativ geladener Funktionsgruppen, die die Zellanhaftung und -ausbreitung unterstützen
  • Corning Primaria Gewebekulturoberfläche enthält zusätzlich stickstoffhaltige funktionelle Gruppen und unterstützt nachweislich eine verbesserte Anhaftung, Ausbreitung und Differenzierung einiger Zelltypen
Bestellinformation
Verpackt in Manschetten von 20.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Rund
Kulturfläche 2,45 cm2
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Zellkultur-Petrischale
Anzahl pro Karton 500/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm