Learn More
Falcon™ Inserts 0,4 μm - HD - für 24-well-Platte (VE=48Stck.)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10385861 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm (Membran)
Packungsgröße:
48 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10385861 6,4 mm (Membran) 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10385861 Lieferant Falcon™ Lieferanten-Nr. 353495
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit durchsichtiger 0,4 μm-PET-Membran hoher Dichte
  • Gleisgeätzt PET Die Membranen weisen eine glatte Oberfläche und definierte zylindrische Poren auf, die die Membran durchziehen.
  • Niedrige Proteinbindung PET Membran
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Eine große Auswahl an Konfigurationen, darunter 6, 12 und 24 Bohrungen
  • Eine breite Auswahl an Membranporengrößen: 0,4, 1,0, 3,0 und 8,0.μm Durchmesser
  • Einzeln in Blisterverpackungen verpackt, 48 Einlagen pro Karton
  • Nicht gewebekulturbehandelte Insertgehäuse verhindern das unkontrollierte Wachstum von Zellen an den Insertwänden.
  • Das innovative Hängedesign erleichtert das Pipettieren und ermöglicht die Kokultur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kulturfläche 0,3 cm2
Material PET
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Multiwell-Zellkulturplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport, Diffusion und Sekretion von kleinen Molekülen in, aus oder durch ein Zellmonolayer. Barrierefunktion (Messungen des transepithelialen elektrischen Widerstands, TEER-Messung). Bioverfügbarkeit von Medikamenten
Anzahl pro Karton 48/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Porengröße 0,4 μm
Durchmesser (metrisch) 6,4 mm (Membran)