Learn More
Falcon™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit Zellkulturbehandlung, U-Boden
Click to view available options
Verpackung:
1/Packung, 50/Karton
5/Packung, 50/Karton
Beschreibung
Erhältlich mit Gewebekultur behandelten und unbehandelten Oberflächen. Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
- Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
- Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
- Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
- Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
- Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
- Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
- Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt. Einzeln verpackt in wiederverwertbaren PET-Tabletts in Packungen mit 50 Stück; oder in Großpackungen mit Deckeln, entweder in Beuteln mit sechs Stück, 36 pro Packung, oder in Beuteln mit fünf (96-Well-Platten), 50 pro Packung.
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,36cm2 |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 5/Packung, 50/Karton |
Bindungsart | TC-behandelt |
Farbe | Durchsichtig |
Produkttyp | Zellkulturplatte |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |