Learn More
Falcon™ Platten für Gewebekulturen
Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit. Corning™ Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind mit zellkulturbehandelter und mit unbehandelter Oberfläche erhältlich.
92.80 € - 332.55 €
Spezifikation
Farbe. Transparent
Sterilität Sterile
Deckel Ja
Material Polystyrol
Arbeitsvolumen (metrisch) 1.5 bis 2.2 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 20
Produktcode Marke Kulturfläche Format Oberflächenbeschichtung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kulturfläche Format Oberflächenbeschichtung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10469392 Falcon
353227
0.36 cm2 96 well Für Gewebekulturen behandelt 5/Beutel, 50/Karton 147.30 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Nicht verfügbar
Zum Warenkorb hinzufügen
10334791 Falcon
353072
0.32 cm2 96-Well Für Gewebekulturen behandelt 1/Tablett, 50/Karton 160.85 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 33
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
10799541 Falcon
353224
9.6 cm2 6-Well Für Gewebekulturen behandelt 6/Beutel, 36/Karton 92.80 €
36 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 21
Zum Warenkorb hinzufügen
10048760 Falcon
353047
2 cm2 24-Well Für Gewebekulturen behandelt 1/Tablett, 50/Karton 136.40 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 12
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
10141161 Falcon
353075
0.32 cm2 96-Well Für Gewebekulturen behandelt 5/Beutel, 50/Karton 145.60 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 13
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
10059110 Falcon
353078
0.75 cm2 48-Well Für Gewebekulturen behandelt 1/Tablett, 50/Karton 187.75 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
10110151 Falcon
353046
9.6 cm2 6-Well Für Gewebekulturen behandelt 1/Tablett, 50/Karton 130.40 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 30
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
10357992 Falcon
353916
0.32 cm2 96 well Für Gewebekulturen behandelt Großpackung, 100/Karton 332.55 €
100 Stück
Nicht verfügbar
Zum Warenkorb hinzufügen
10199391 Corning
351178
0.75 cm2 48 well Nein 1/Tablett, 50/Karton 147.35 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
10284901 Falcon
351146
9.6 cm2 6-Well Nein 1/Tablett, 50/Karton 114.65 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
10356741 Falcon
353230
0.75 cm2 48-Well Für Gewebekulturen behandelt 6/Beutel, 36/Karton 135.20 €
36 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 13
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
10520832 Falcon
351177
0.36 cm2 96 well Nein 1/Tablett, 50/Karton 151.05 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
10396881 Falcon
351147
2 cm2 24-Well Nein 1/Tablett, 50/Karton 117.85 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
10626491 Falcon
353225
3.8 cm2 12-Well Für Gewebekulturen behandelt 6/Beutel, 36/Karton 105.60 €
36 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 10
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
10599891 Falcon
353226
2 cm2 24-Well Für Gewebekulturen behandelt 6/Beutel, 36/Karton 96.00 €
36 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 10
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
10748692 Falcon
351172
0.32 cm2 96-Well Nein 1/Tablett, 50/Karton 151.05 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Verfügbar ab
01-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10489482 Falcon
353043
3.8 cm2 12-Well Für Gewebekulturen behandelt 1/Tablett, 50/Karton 170.45 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 8
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
10777241 Falcon
353077
0.36 cm2 96-Well Für Gewebekulturen behandelt 1/Tablett, 50/Karton 147.30 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Auf Lager: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Alternative Produkte anzeigen »
10498841 Falcon
351143
3.8 cm2 12 well Nein 50/Karton 129.55 €
50 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Verfügbar ab
01-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10510653 Falcon
353934
9.6 cm2 6 well Für Gewebekulturen behandelt 10/RS-Tablett, 60/Karton 154.60 €
60 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Nicht verfügbar
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
  • Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophobischer als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petri-Schale für die Bakteriologie
  • Mittels Gammabestrahlung sterilisiert
  • Deckel ist so gestaltet, dass ein Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator möglich ist
  • Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten “Labyrinth”-Deckel ausgestattet, der die Verdunstung von Medien aus den Wells vermindert, wodurch sich die Gefahr von Kontaminationen verringert
  • Tiefe Umrandung und gezackte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte
  • Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben
  • Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
  • Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet
Order Info
Medizinische Aufreißverpackung. Einzeln auf wiederverwertbaren PET-Tabletts in Behältern mit jeweils 50 Stück verpackt, oder in Großpackungen mit Deckeln entweder in Beuteln mit jeweils sechs Stück, 36 pro Behälter, oder in Beuteln mit jeweils fünf Stück (96 Well Platten), 50 pro Behälter.
Spezifikation
Spezifikation
Transparent
Ja
1.5 bis 2.2 ml
Sterile
Polystyrol