missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Falipamil, TRC

Artikelnummer. 30006763
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006763 10 mg 10 Milligramm
30138593 50 mg 50 Milligramm
30135700 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006763 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF10111610MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 77862-92-1
Summenformel C24H32N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 428.52
Synonym 2-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-1H-isoindol-1-one, AQ-A 39;
SMILES COc1ccc(CCN(C)CCCN2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C2=O)cc1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Falipamil
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H32N2O5/c1-25(12-9-17-7-8-20(28-2)21(13-17)29-3)10-6-11-26-16-18-14-22(30-4)23(31-5)15-19(18)24(26)27/h7-8,13-15H,6,9-12,16H2,1-5H3
Formelmasse 428.2311
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.