Learn More
FAM114A2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30237959 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30237959 20 μL 20 Mikroliter
30233792 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30237959 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 299171AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The FAM114A2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FAM114A2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The FAM114A2 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen FAM114A2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Konzentration 700 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole 133K02; C5orf3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10827
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 55 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG