missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FAM120A Monoclonal Antibody (1501CT803.19.85.5)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17147268 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
Packungsgröße:
200 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17147268 200 μL 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17147268 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA537680

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FAM120A Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

May participate in mRNA transport in the cytoplasm. Critical component of the oxidative stress-induced survival signaling. Activates src family kinases and acts as a scaffolding protein enabling src family kinases to phosphorylate and activate PI3-kinase. Binds RNA and promotes the secretion of IGF-II. May play a pivotal role in the progression of scirrhous-type gastric cancer by supporting cancer cell survival in environments with various oxidative stresses. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FAM120A
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1501CT803.19.85.5
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen Fam120a
Gen-Zugriffsnummer Q9NZB2
Gen-Alias C9orf10; Constitutive coactivator of PPAR-gamma-like protein 1; DNAPTP1; DNAPTP5; Fam120a; family with sequence similarity 120, member A; family with sequence similarity 120A; Kiaa0183; Ossa; oxidative stess-associated Src activator; oxidative stress-associated Src activator; Protein FAM120A; RGD1306643
Gensymbole Fam120a
Wirtsspezies Mouse
Immunogen recombinant protein of human FAM120A.
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 200 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23196
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.