Learn More
FAM120C Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA561568
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15729381
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KGHGKEQTGR GSKGHKKGNK QGSSDGVSKS LELHQGRSRS QVNGNSGALI KEEKSDHRLP APSQCALSRD SNECNNGNRY LPM Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 73%.
FAM120C Polyclonal antibody specifically detects FAM120C in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
FAM120C
Polyclonal
Unconjugated
FAM120C
constitutive coactivator of PPAR-gamma-like protein 2; CXorf17; D930001I21Rik; FAM120C; family with sequence similarity 120, member C; family with sequence similarity 120C; ORF34; Protein FAM120C; RGD1564253; si:dkey-206f21.2; tumor antigen BJ-HCC-21
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54954
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NX05
FAM120C
Recombinant protein corresponding to Human FAM120C