Learn More
FAM208A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA553556
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15771491
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GKWQWKVHCK FQKKLKELGR LNAKALSLLT LLNVYQKKHL VEILSYHNCD SQTRNAPELD CLIRLQAQNI QQRHIVFLTE KNIKMLSSYT DNGIVVATAE DFMQNFKNLV GYHNSITEEN LPQLGANENL ES Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 90%.
Spezifikation
Spezifikation
FAM208A
Polyclonal
Unconjugated
FAM208A
FAM208A
Recombit protein corresponding to Human FAM208A
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UK61
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23272
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.