Learn More
FAM98A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557584
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15725481
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LLTYLISELE AARMLCVNAP PKKAQEGGGS EVFQELKGIC IALGMSKPPA NITMFQFFSG IEKKLKETLA KVPPNH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
FAM98A belongs to the FAM98 family. The function of FAM98A remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
FAM98A
Polyclonal
Unconjugated
Fam98a
2810405J04Rik; AL024114; Fam98a; FAM98A-like protein; family with sequence similarity 98 member A; family with sequence similarity 98, member A; protein FAM98A; RGD1305486
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
25940
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NCA5
Fam98a
Recombinant protein corresponding to Human FAM98A