Learn More
Fisherbrand™ Komfort-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Wählen Sie einen Handschuh mit Komfort und guter Tastempfindlichkeit. Fisherbrand™ Komforthandschuhe aus Nitril sind puder- und latexfrei mit Rollpassung und texturierten Fingerspitzen.
33.75 €
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15662367
|
Fisherbrand™
|
XL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Alternative Produkte anzeigen » | |||||
Beschreibung
Wählen Sie einen Handschuh mit Komfort und guter Tastempfindlichkeit. Fisherbrand™ Komforthandschuhe aus Nitril sind puder- und latexfrei mit Rollpassung und texturierten Fingerspitzen.
- Puder- und latexfrei
- Außergewöhnlich gute Passform, ausgezeichnete Haptik und Lebensdauer
- Beidhändig mit texturierter Fingerfläche und Rollbündchen
- Nicht steril
- Länge: 24 cm (9.5 Zoll)
- Dicke: 3 mil (Handfläche)
- Farbe: Blauviolett
Bestellinformation
Packungsinhalt: 200 Handschuhe pro Box; 10 Boxen pro Karton.
Zertifizierungen
ISO 9001-zertifiziertes QMS; 510K-Zulassung für die medizinische Nutzung
Compliance
Gemäß FDA 510(k) für medizinische Zwecke zugelassen.