Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske bietet Atemschutz mit einem flachen, 3-flächig geformten Design, geringen Atemwiderstand und eine geprägte, geformte Oberseite, die das Beschlagen von Brillen reduzieren kann.
12.30 € - 2250.00 €
Produktcode | Marke | Filtertyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtertyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10583051
|
3M™
7000088723 |
FFP2 | 9320 |
65.10 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Alternative Produkte anzeigen » | |||||||||
10116544
|
3M™
7000088722 |
FFP2 | 9322+ |
35.15 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Alternative Produkte anzeigen » | |||||||||
10275762
|
3M™
N190.1 |
FFP3 | 9332 |
91.26 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11787574
|
3M™
7000062383 |
FFP2 | PF9320 |
12.30 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Alternative Produkte anzeigen » | |||||||||
11707584
|
3M™
7000062384 |
FFP3 | PF9332 |
37.76 €
5 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Alternative Produkte anzeigen » | |||||||||
16523771
|
3M™
7000089312 |
FFP3 | 9332+ P3 mit Ventil |
2055.00 €
330 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16684912
|
3M™
7000088730 |
FFP2 | 9322+ P2 mit Ventil |
1170.00 €
330 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16674902
|
3M™
7100231525 |
FFP3 | 9330+ P3 |
2250.00 €
440 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17257620
|
3M™
7000088812 |
FFP3 | 9330 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Alternative Produkte anzeigen » | ||||
12602555
|
3M™
7000088812 |
FFP3 | 9330 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Alternative Produkte anzeigen » | ||||
11777574
|
3M™
7000062381 |
FFP1 | PF9312 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Alternative Produkte anzeigen » | ||||
11797574
|
3M™
7000062382 |
FFP2 | PF9322 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Alternative Produkte anzeigen » | ||||
11717574
|
3M™
7000088725 |
FFP1 | 9310 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Alternative Produkte anzeigen » | ||||
17237620
|
3M™
7000088724 |
FFP1 | 9312 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Alternative Produkte anzeigen » | ||||
12672545
|
3M™
7000088724 |
FFP1 | 9312 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
Alternative Produkte anzeigen » | ||||
Beschreibung
Bieten einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache KommunikationDie Atemschutzmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300 decken eine Reihe von Anwendungen ab, die FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz erfordern.
- Einzeln verpackt, um Kontaminationen zu vermeiden
- Weiches Abdeckband auf der Innenseite sorgt für mehr Komfort
- Leicht und faltbar
- Gleichmäßig gespannte Kopfbänder zur Entlastung des Gurtdrucks
- Das zentral positionierte Kühlventil reduziert die Wärmeentwicklung, erleichtert die Atmung und kühlt den Atem.