missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Famotidin-Formaldehyd-Adduktmaleat (2-[4-[2-(1,1-Dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidinmaleat), Mikromol™

Artikelnummer. 17910976
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17910976 100 mg 100 Milligramm
17964156 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17910976 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0029.17

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Famotidin-Formaldehyd-Adduktmaleat (2-[4-[2-(1,1-Dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidinmaleat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate
CAS 2575516-45-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9H15N7O2S3.C4H4O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym [4-[[[2-(3,4-dihydro-1,1-dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazin-3-yl)ethyl]thio]methyl]-2-thiazolyl]guanidine Maleate, 2-(4-(((2-(1,1-Dioxido-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethyl)sulfanyl)methyl)-1,3-thiazol-2-yl)guanidine maleate, Famotidine Impurity C1 as Maleate, Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N7O2S3.C4H4O4/c10-8(11)15-9-14-6(4-20-9)3-19-2-1-7-12-5-13-21(17,18)16-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h4,13H,1-3,5H2,(H,12,16)(H4,10,11,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC2=NS(=O)(=O)NCN2)cs1)N.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name 2-[4-[2-(1,1-Dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]thiazol-2-yl]guanidin;Maleinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 465.53
Menge 100 mg
Formelmasse 465.0559 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.