missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fananserin, Tocris Bioscience™

5-HT2A antagonist. Also D4 antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 264550

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411644

  • 729.56 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

5-HT 2A receptor antagonist that also displays high affinity at D 4 receptors (K i values are 0.26, 2.93, 25, 38, 70 and 726 nM for 5-HT 2A D 4 H 1 α 1 5-HT 1A and D 2 receptors respectively). Inhibits inositol phosphate formation evoked by 5-HT in vitro (IC 50 = 7.76 nM) and antagonizes mescaline-induced head twitches in vivo.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

127625-29-0
425.522
fananserin, fananserin usan:inn, 3h fananserin, unii-38qj762et6, fananserin usan/inn, chembl83894, 2-3-4-4-fluorophenyl-1-piperazinyl propyl-2h-naphth 1,8-cd isothiazole 1,1-dioxide, 2-3-4-p-fluorophenyl-1-piperazinyl propyl-2h-naphth 1,8-cd isothiazole 1,1-dioxide, 2h-naphth 1,8-cd isothiazole, 2-3-4-4-fluorophenyl-1-piperazinyl propyl-, 1,1-dioxide, dsstox_cid_26743
C1CN(CCN1CCCN2C3=CC=CC4=C3C(=CC=C4)S2(=O)=O)C5=CC=C(C=C5)F
C23H24FN3O2S
VGIGHGMPMUCLIQ-UHFFFAOYSA-N
60785

Spezifikation

Fananserin
127625-29-0
fananserin, fananserin usan:inn, 3h fananserin, unii-38qj762et6, fananserin usan/inn, chembl83894, 2-3-4-4-fluorophenyl-1-piperazinyl propyl-2h-naphth 1,8-cd isothiazole 1,1-dioxide, 2-3-4-p-fluorophenyl-1-piperazinyl propyl-2h-naphth 1,8-cd isothiazole 1,1-dioxide, 2h-naphth 1,8-cd isothiazole, 2-3-4-4-fluorophenyl-1-piperazinyl propyl-, 1,1-dioxide, dsstox_cid_26743
C1CN(CCN1CCCN2C3=CC=CC4=C3C(=CC=C4)S2(=O)=O)C5=CC=C(C=C5)F
60785
>99%
50mg
C23H24FN3O2S
VGIGHGMPMUCLIQ-UHFFFAOYSA-N
425.522
425.52
Videos