Learn More
Abnova™ FANCA (Human) Recombinant Protein
Human FANCA full-length ORF ( AAH08979, 1 a.a. - 297 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00002175-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184821
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
12-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MSDSWVPRSASGQDPGGRRRAWAELLAGRVKREKYNPERAQKLKESAVRLLRSHQDLNALLLEVEGPLCKKLSLSKVIDCDSSEAYANHSSSFIGSALQDQASRLGVPVGILSAGMVASSVGQICTAPAETSHPVLLTVEQRKKLSSLLEFARYLLAHSMFSRLSFCQELWKIQSSLLLEAVWHLHVQGIVSLQELLESHPDMHAVGSWLFRNLCCLCEQMEASCQHADVARAMLSDFVQMFVLRGFQKNSDLRRTVEPEKMPQVAVDVLQRMLIFALDALAAGVQEESSTHKIVRC
Spezifikation
Spezifikation
AAH08979
Fanconi anemia, complementation group A
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FANCA
GST
2175
Wheat germ expression system
25 μg
FA, FA-H, FA1, FAA, FACA, FAH, FANCH, MGC75158
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer