missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FANCG, Mouse anti-Human, Clone: 1B2, Abnova™

Artikelnummer. 16134841
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16134841 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16134841 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00002189M02.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: MSRQTTSVGSSCLDLWREKNDRLVRQAKVAQNSGLTLRRQQLAQDALEGLRGLLHSLQGLPAAVPVLPLELTVTCNFIILRASLAQGFTEDQAQDIQRSLERVLETQEQQGPRLEQGLRELWDSVLRASCLLPELLSALHRLVGLQAALWLSADRLGDLALLLETLNGSQSGASKDLLLLLKTWSPPAEELDAPLTLQDAQGLKDVLLTAFAYRQGLQELITGNPDKALSSLHEAASGLCPRPVLVQVYTALGSCHRKMGNPQRALLYLVAALKEGSAWGPPLLEASRLYQQLGDTTAELESLELLVEALNVPCSSKAPQFLIEVELLLPPPDLASPLHCGTQSQTKHILASRCLQTGRAGDAAEHYLDLLALLLDSSEPRFSPPPSPPGPCMPEVFLEAAVALIQAGRAQDALTLCEELLSRTSSLLPKMSRLWEDARKGTKELPYCPLWVSATHLLQGQAWVQLGAQKVAISEFSRCLELLFRATPEEKEQGAAFNCEQGCKSDAALQQLRAAALISRGLEWVASGQDTKALQDFLLSVQMCPGNRDTYFHLLQTLKRLDRRDEATALWWRLEAQTKGSHEDALWSLPLYLESYLSWIRPSDRDAFLEEFRTSLPKSCDL

Spezifikation

Antigen FANCG
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1B2
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen Fanconi anemia, complementation group G
Gen-Zugriffsnummer BC011623
Gen-Alias FAG/XRCC9
Gensymbole FANCG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen FANCG (AAH11623, 1 a.a. ∼ 622 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2189
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.