Learn More
FAPP2 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18398354 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18398354 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18398354 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306343AF350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
FAPP2 Polyclonal specifically detects FAPP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FAPP2
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DKFZp313M1034, DKFZp686J09164, FAPP-2, FAPP2MGC3358, hFAPP2, PH domain-containing family A member 8, Phosphatidylinositol-four-phosphate adapter protein 2, Phosphoinositol 4-phosphate adapter protein 2, pleckstrin homology domain containing, family A (phosphoinositide bindingspecific) member 8, pleckstrin homology domain-containing family A member 8, Serologically defined breast cancer antigen NY-BR-86
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FAPP2 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84725
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG