Learn More
Farnesol, Isomerengemisch, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024517
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
4602-84-0
C15H26O
222.37
MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
1549109
CHEBI:35966
(2E,6Z)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
4602-84-0
C15H26O
222.37
MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
1549109
CHEBI:35966
(2E,6Z)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
It can be used to induce apoptosis in cell cultures. It is also used as an antimicrobial agent. It is used in perfumes and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann zur Induktion von Apoptose in Zellkulturen verwendet werden. Es wird auch als antimikrobielles Mittel verwendet. Es wird in Parfums und als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Farnesol
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.887
Siedepunkt 159°C to 160°C (10 mmHg)
Flammpunkt 146°C (295°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.489
Menge 5 g
Beilstein 1763926
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,3937
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 96%