Learn More
Thermo Scientific Chemicals Echtgrün FCF, rein, zertifiziert
Catalog Number p-4259092
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
2353-45-9
C37H34N2Na2O10S3
808.84
MFCD00013053
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42053
16887
disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium
[Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
2353-45-9
C37H34N2Na2O10S3
808.84
MFCD00013053
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42053
16887
disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium
[Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Fast Green FCF
Schmelzpunkt 290.0°C
Absorptionsverhältnis 0.98 to 1.2
Farbstoffgehalt 85% min.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (25°C).
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 622 to 626nm
Formelmasse 808.84
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Bordeaux bis kastanienbraun
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast green FCF
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.