Learn More
MP Biomedicals™ FastCount™ Zellzähler-Kit
Zur kolorimetrischen Quantifizierung der Anzahl lebensfähiger Zellen in Proliferations- und Zytotoxizitätsassays.
97.52 € - 227.90 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Langfristig bei -20 °C lagern |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Research |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16349855
|
MP Biomedicals™
092690132 |
500 Tests |
227.90 €
500 Tests |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16339855
|
MP Biomedicals™
092690131 |
100 Tests |
97.52 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das FastCount Zellzähler-Kit bietet eine empfindliche und bequeme Methode zur Bestimmung der Zellviabilität in Zellproliferations- und Zytotoxizitätsassays. Das Kit verwendet ein wasserlösliches Tetrazoliumsalz, WST-8 (d. H 2-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium, Mononatriumsalz) zur Quantifizierung der Anzahl lebender Zellen durch Herstellung eines gelben Formazanfarbstoffs bei Bioreduktion durch Dehydrogenaseaktivitäten in Zellen. Die Menge dieses Formazanfarbstoffs, der durch Bioreduktion innerhalb von Zellen erzeugt wird, ist direkt proportional zur Anzahl lebender Zellen. Die Nachweisempfindlichkeit von FastCounting Zellkits ist höher als bei anderen Tetrazoliumsalzen wie MTT, XTT, MTS oder WST-1. Aufgrund seiner Stabilität und extrem niedrigen Zytotoxizität eignet sich das FastCount Zellkit für längere Inkubationszeiten bis zu 24 oder 48 Stunden.
Vorteile der Verwendung des FastCount Zellkits:
- Farbstoff mit höchster Empfindlichkeit für die Zellviabilität
- Niedrigste Zytotoxizität unter allen Tetrazoliumreagenzien
- Einfache Verfahren ohne Auftauen von Reagenzien
- Lange Haltbarkeit und einfache Lagerung
Spezifikation
Langfristig bei -20 °C lagern | |
Research |