Learn More
FBP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA565938
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15998664
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: VAYIIEQAGGL ATTGTQPVLD VKPEAIHQRV PLILGSPEDV QEYLTCVQKN QAGS Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 91%, rat 91%.
FBP2 Polyclonal antibody specifically detects FBP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
FBP2
Polyclonal
Unconjugated
FBP2
D-fructose-1,6-bisphosphate 1-phosphohydrolase 2; Fbp1; Fbp-1; FBP2; FBPase; FBPase 2; FBPase muscle; fructose bisphosphatase 2; fructose-1; fructose-1,6-bisphosphatase 2; fructose-1,6-bisphosphatase isozyme 2; fructose-bisphosphatase 2; hexosediphosphatase; muscle FBPase; muscle fructose-bisphosphatase; Rae-30
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8789
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O00757
FBP2
Recombinant Human FBP2