missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXO18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 14275-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882844

  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

FBXO18
Polyclonal
Unconjugated
FBXO18
F box DNA helicase 1, F box only protein 18, F box protein, helicase, 18, FBH1, Fbx18, FBXO18
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
291293, 50755, 84893
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8K2I9, Q8NFZ0
Fbxo18
FBXO18 Fusion Protein Ag5622
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote