missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXO8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA551763

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15729720

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: WRVVRNQQLQ QEGYSEQGYL TREQSRRMAA SNISNTNHRK QVQGGIDIYH LLKARKSKEQ EGFINLEMLP PELSFTILSY LNATDLCLAS CVWQDLANDE LLWQGLCKST WGHCSIYNKN PPLGFSFRKL YMQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 92%.

FBXO8 Polyclonal antibody specifically detects FBXO8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

FBXO8
Polyclonal
Unconjugated
Fbxo8
DC10; F-box only protein 8; F-box protein 8; F-box protein Fbx8; F-box/SEC7 protein FBS; FBS; Fbx8; FBXO8; UNQ1877/PRO4320
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26269
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NRD0
Fbxo8
Recombinant protein corresponding to Human FBXO8
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only