Learn More
BD™ FC Beads 5-farbiges Kit (CE/IVD)
Description
- Zur Herstellung einer Fluoreszenzkompensation für einen BD Durchflusszytometer.
- BD FC Beads sind fluoreszierende Beads, die es der Software ermöglichen, während der Einrichtung des Durchflusszytometers eine Fluoreszenzkompensations-Matrix zu berechnen.
- Die Kombination aus BD™ CS&T Beads und BD FC Beads stellt die Spannung und die Kompensation für jeden Kanal präzise ein.
- Bei der Erkennung von zwei Fluorophoren im gleichen Kanal, werden die BD FC Beads für beide Farben während der Einrichtung verwendet.
- Enthält einen Beutel mit 5 Röhrchen für jedes der folgenden Fluorochrome:
- BD Horizon™ APC-R700
- APC-H7
- BD Horizon™ V450
- BD Horizon™ V500-C
- BD Horizon Brilliant™ Violett605
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Die Röhrchen bei 2 bis 8 °C im Folienbeutel lagern. Die Röhrchen dürfen nicht eingefroren werden. Die Röhrchen vor Licht und Feuchtigkeit schützen. |
| Anzahl Tests | 5 Tests |
| Menge | 5 Tests |
| Stabilität | Die Beads und der Verdünnungspuffer sind bis zum auf dem Beutel und den Flaschenetiketten angegebenen Verfallsdatum stabil, wenn sie gemäß Angaben gelagert werden. Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. |
| Produkttyp | Fluoreszierende Polystyrol-Beads |