missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-Fc gamma R2B (FCGR2B)
Beschreibung
Dieses Gen kodiert ein Mitglied einer Familie von Immunglobulin-Fc-Rezeptorgenen, die sich auf der Oberfläche vieler Immunreaktionszellen befinden. Das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, ist ein Zelloberflächenrezeptor, der auf phagozytischen Zellen wie Makrophagen und Neutrophilen gefunden wird, und am Prozess der Phagozytose und der Beseitigung von Immunkomplexen beteiligt. Alternatives Spleißen führt zu mehreren Transkriptvarianten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P08101 |
| Assay-Bereich | 0,096 bis 70 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 80 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 14130 |
| Gensymbol | FCGR2B |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?