Learn More
FceR1 alpha Monoclonal Antibody (MAR-1), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 62-5898-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16321294
  • 373.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
FceR1 alpha Monoclonal antibody specifically detects FceR1 alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
FceR1 alpha
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P20489
FCER1A
Affinity chromatography
RUO
14125
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
MAR-1
Super Bright 436
FCER1A
alpha polypeptide; fc epsilon r1; Fc epsilon receptor Ia; Fc epsilon RI alpha-chain; Fc fragment of IgE receptor Ia; Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide; Fc IgE receptor, alpha polypeptide; Fc receptor, IgE, high affinity I, alpha polypeptide; Fce1a; Fc-epsilon RI-alpha; fcepsilonri; FCER1A; FcERI; Fcr-5; high affinity immunoglobulin epsilon receptor alpha-subunit; high affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha; IgE Fc receptor subunit alpha; Iger01; immunoglobulin E receptor, high-affinity, of mast cells, alpha polypeptide; RATIGER01; RP11-550P17.3
Armenian Hamster