missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FceR1 alpha Monoclonal Antibody (MAR-1), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
150.00 € - 346.00 €
Spezifikation
Antigen | FceR1 alpha |
---|---|
Klon | MAR-1 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16331514
|
Affymetrix eBioscience
63-5898-80 |
25 μg |
150.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16341514
|
Affymetrix eBioscience
63-5898-82 |
100 μg |
346.00 €
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
FceR1 alpha Monoclonal antibody specifically detects FceR1 alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
FceR1 alpha | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
alpha polypeptide; fc epsilon r1; Fc epsilon receptor Ia; Fc epsilon RI alpha-chain; Fc fragment of IgE receptor Ia; Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide; Fc IgE receptor, alpha polypeptide; Fc receptor, IgE, high affinity I, alpha polypeptide; Fce1a; Fc-epsilon RI-alpha; fcepsilonri; FCER1A; FcERI; Fcr-5; high affinity immunoglobulin epsilon receptor alpha-subunit; high affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha; IgE Fc receptor subunit alpha; Iger01; immunoglobulin E receptor, high-affinity, of mast cells, alpha polypeptide; RATIGER01; RP11-550P17.3 | |
FCER1A | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
FCER1A |
MAR-1 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 600 | |
Armenian Hamster | |
Mouse | |
P20489 | |
14125 | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Antibody |