missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FceR1 alpha Maus-Anti-Human, Super Bright 436, Klon: AER-37 (CRA1), eBioscience™

Monoklonaler Maus-Antikörper

Marke:  Invitrogen 62-5899-41

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16331294

  • 142.00 € / 25 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 15-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Der monoklonale AER-Antikörper37 reagiert mit der Fc epsilon RI alpha-Untereinheit, einer IgE-bindenden Untereinheit ohne Signaltransduktionsfähigkeit. FC epsilon RI-alpha wird auf Mast- und Basophilzellen exprimiert und durch das Vorhandensein von IgE hochreguliert. Fc Epsilon RI-Alpha

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Anregung: 405 nm, Emission: 436 nm; Laser: Violetter Laser FCER1 (Fc epsilonR1 alpha) ist eine Untereinheit des hochaffinen Rezeptors von IgE. FC epsilonR1 alpha ist ein tetramerischer Komplex, der aus einer Alpha-, einer ß- und zwei zusätzlichen Untereinheiten besteht. Die beiden Letzteren sind für Signaltransduktionsaktivitäten erforderlich. Der Fc epsilonR1-Komplex spielt eine wichtige Rolle bei der Auslösung allergischer Reaktionen und der Immunglobulin-Epsilon-Rezeptor (IgE-Rezeptor) ist der Initiator der allergischen Reaktion. Werden zwei oder mehr hochaffine IgE-Rezeptoren durch Allergen-gebundene IgE-Moleküle zusammengeführt, werden Mediatoren wie Histamin, die für Allergiesymptome verantwortlich sind, freigesetzt. Der IgE-Rezeptor koppelt Allergen- und Mastzellen, um die Entzündungsreaktionen auszulösen, die für Erkrankungen wie Heuschnupfen und Asthma charakteristisch sind. Die Freisetzung von Histamin und Proteasen führt zur Synthese von Prostaglandinen und Leukotrienen-potenten Wirkstoffen der Überempfindlichkeitsreaktion.
Spezifikation

Spezifikation

FceR1 alpha
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P12319
FCE1A; FCER1A; FcERI
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
AER-37 (CRA1)
Super Bright 436
FCER1A
Liquid
FCER1A
IgG2b, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
2205
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate