missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCER1A Armenian Hamster, PE, Clone: 42795, enQuireBio™

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB91-PE-25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15912638

  • 98.45 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

FCER1A
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCER1A
Protein A/G Purified
RUO
2205
IgG
Flow Cytometry
42795
PE
NP_001992
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote