missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCGR2A / CD32a Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 27138-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16885415

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes one member of a family of immunoglobulin Fc receptor genes found on the surface of many immune response cells. The protein encoded by this gene is a cell surface receptor found on phagocytic cells such as macrophages and neutrophils, and is involved in the process of phagocytosis and clearing of immune complexes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation

Spezifikation

FCGR2A / CD32a
Polyclonal
Unconjugated
FCGR2A
CD32, CD32A, CDw32, Fc gamma RII a, Fc gamma RIIa, FCG2, FcGR, FCGR2, FCGR2A, FCGR2A1, FcRII a, IGFR2, IgG Fc receptor II a
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2212
-20°C
Liquid
Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P12318
FCGR2A
FCGR2A / CD32a Fusion Protein Ag25878
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote