Learn More
Sino Biological™ FCGR3A (CD16a),158 Phe/Val, rekombinantes, humanes Protein, His.AVI-Tag, biotinyliert
Aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Gln 208) von humanem FCGR3A mit der 176-Phe/Val-Mutation kodiert
Marke:  Sino Biological™ 10389H27HB5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413009
  • 67.07 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtlicher Liefertermin 08-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwendet für Polyhistidin- und AVI-Tags am C-Terminus
  • Exprimiertes Protein wurde in vivo durch die Biotin-Protein-Ligase (BirA-Enzym) biotinyliert, die koexprimiert
  • Gemessen an der Fähigkeit, rekombinantes, humanes IgG1 in einem funktionellen ELISA zu binden
  • Rezeptur: PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 10 % Glycerin und 0.02 % Tween 80
Spezifikation
Spezifikation
Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen und Forschungsanwendungen in der Zellbiologie
2214
≥85 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
FCGR3A
CD-Proteine, Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
FCGR3A (CD16a), 158 Phe/Val rekombinantes humanes Protein
Lyophilisiert
25.6 kd
5 μ g
Verkürzt, rekombinant, Zelloberflächenprotein
FC-Gamma-Rezeptor III-a
Assay-Standard
Säugetiere
AVI-Tag, His-Tag