missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCHSD1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600216 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18600216 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600216 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP241137H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chicken Polyclonal Antibody

FCHSD1 Polyclonal antibody specifically detects FCHSD1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FCHSD1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FCH and double SH3 domains 1, FCH and double SH3 domains protein 1, FLJ00007, nervous wreck homolog 2, NWK2
Wirtsspezies Chicken
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human FCHSD1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of FCHSD1. Amino Acid Squence: PPAKAPDPGHPDPLT
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 89848
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgY
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.